Warnschutzoverall, Klasse 3, 8601 TH
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1000041712XL 1000041713XL 100004171L 100004171M 100004171S 100004171XL
KWIN1000041712XLEA 138.9 EUR
KWIN1000041712XL KWIN1000041713XL KWIN100004171L KWIN100004171M KWIN100004171S KWIN100004171XL
Warnschutzoverall, Klasse 3, 8601 TH
Arbeitskleidung
Warnschutzoveralls aus 70% Polyester und 30% Baumwolle.
  • Vordere Knopfleiste mit Zwei-Wege-Reißverschluss bis zum Kragen und Druckknopfverschluss
  • Zwei Brusttaschen mit Klappe und Klettverschluss, zwei Fronttaschen, Gesäßtaschen, Innentasche mit Knopf
  • Verstellbare Bündchen, verstellbarer elastische Rückenpartie
  • D-Ring, Seitenöffnungen
  • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Telefontasche mit Patte und Klettverschluss
  • Zollstocktasche mit Stifttasche sowie Knopf und Öse für Fahrtenmesser
  • Knietaschen mit Öffnung für höhenverstellbare Kniepolster
  • Reflektorstreifen auf den Schultern
Gewicht: 300 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3)