Warnschutz-Regenjacke, Gorda 3762
Lieferant: SIOEN
3762/FC1/1XL 3762/FC1/2XL 3762/FC1/3XL 3762/FC1/L 3762/FC1/M 3762/FC1/S 3762/FY1/1XL 3762/FY1/2XL 3762/FY1/3XL 3762/FY1/L 3762/FY1/M 3762/FY1/S
SIOE3762/FC1/1XLEA 114 EUR
SIOE3762/FC1/1XL SIOE3762/FC1/2XL SIOE3762/FC1/3XL SIOE3762/FC1/L SIOE3762/FC1/M SIOE3762/FC1/S SIOE3762/FY1/1XL SIOE3762/FY1/2XL SIOE3762/FY1/3XL SIOE3762/FY1/L SIOE3762/FY1/M SIOE3762/FY1/S
Warnschutz-Regenjacke, Gorda 3762
Arbeitskleidung
Wasserdichte und und winddichte Jacke aus dehnbarem Flexothane® Classic, einem Polyamidstrick mit PU-Beschichtung.
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Patte mit Druckknöpfen
  • Zwei aufgesetzte Taschen mit Patte
  • Kimono-Ärmel
  • Hochfrequenzverschweißte Nähte
  • Besonders langlebig
Rückenlänge: 85 cm
Gewicht: 180 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3), EN 343 (Klasse 3-1), EN ISO 13688