Sicherheits-Stiefelette, Schlaufen-Schnür-System, Steelite™ WORK Welted FW17
Lieferant: Portwest
FW17BRR41 FW17HOR45 FW17HOR44 FW17HOR43 FW17HOR42 FW17HOR41 FW17HOR40 FW17HOR39 FW17BRR47 FW17BRR46 FW17BRR45 FW17BRR42 FW17BRR44 FW17HOR47 FW17BRR40 FW17BRR39 FW17BRR43 FW17HOR46
PRTWFW17BRR41EA 77.3 EUR
PRTWFW17BRR41 PRTWFW17HOR45 PRTWFW17HOR44 PRTWFW17HOR43 PRTWFW17HOR42 PRTWFW17HOR41 PRTWFW17HOR40 PRTWFW17HOR39 PRTWFW17BRR47 PRTWFW17BRR46 PRTWFW17BRR45 PRTWFW17BRR42 PRTWFW17BRR44 PRTWFW17HOR47 PRTWFW17BRR40 PRTWFW17BRR39 PRTWFW17BRR43 PRTWFW17HOR46
Sicherheits-Stiefelette, Schlaufen-Schnür-System, Steelite™ WORK Welted FW17
Schuhe und Stiefel
Sicherheits-Stiefelette aus Crazy-Horse- und Nubukleder mit gepolstertem Schaftrand und Lasche sowie einer öl- und hitzebeständigen Gummisohle (300 °C).
  • Gepolsterte Lasche für ganztägigen Tragekomfort
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Farbe: Braun/honig
Colour: Brown/honey
Zertifizierungen: EN ISO 345-1:1993; SB, SRA, HRO