Warnschutz-Blouson mit abnehmbaren Ärmeln, Malbro 347A
Lieferant: SIOEN
347A/062/1XL 347A/062/2XL 347A/062/3XL 347A/062/L 347A/062/M 347A/062/S 347A/065/1XL 347A/065/2XL 347A/065/3XL 347A/065/L 347A/065/M 347A/065/S
SIOE347A/062/1XLEA 76.3 EUR
SIOE347A/062/1XL SIOE347A/062/2XL SIOE347A/062/3XL SIOE347A/062/L SIOE347A/062/M SIOE347A/062/S SIOE347A/065/1XL SIOE347A/065/2XL SIOE347A/065/3XL SIOE347A/065/L SIOE347A/065/M SIOE347A/065/S
Warnschutz-Blouson mit abnehmbaren Ärmeln, Malbro 347A
Arbeitskleidung
Wasser- und winddichte Jacke mit abnehmbaren Ärmeln aus Siopor® Ultra aus Polyester mit einer PU-Beschichtung. Mit nicht herausnehmbarem, gestepptem Futter.
  • Gerader Kragen
  • Reißverschluss unter der Patte mit Klettband
  • Zwei eingesetzte Taschen, eine Innentasche im Futter
  • Abnehmbare Ärmel: Kann zu einem Thermoweste umgewandelt werden
  • Gestrickte, windabweisende Bündchen an den Ärmelenden
  • Überklebte Nähte
  • Kann auch als zusätzliches Futter in die Barcley-Jacke (346A) eingezippt werden
Das kurze Design der Jacke eignet sich ideal für Arbeiter, die oft im Sitzen arbeiten, wie zum Beispiel Fahrer.
Rückenlänge: 76 cm
Gewicht: 155 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 3 mit Ärmeln; Klasse 2 ohne Ärmel), EN 343 (3-3), EN 14058 (Klasse 332XX), EN ISO 13688