Flammfester Blouson mit abnehmbaren Ärmeln, Warnkleidung, Oregon 1874
Lieferant: SIOEN
1874/278/2XL 1874/278/1XL 1874/278/3XL 1874/278/L 1874/278/M 1874/278/S
SIOE1874/278/2XLEA 170 EUR
SIOE1874/278/2XL SIOE1874/278/1XL SIOE1874/278/3XL SIOE1874/278/L SIOE1874/278/M SIOE1874/278/S
Flammfester Blouson mit abnehmbaren Ärmeln, Warnkleidung, Oregon 1874
Arbeitskleidung
Antistatischer Multi-Norm-Blouson aus Sio-Start FR AST-Gewebe: 100% Polyestergewebe mit 100 % FR-PU-Beschichtung + AST. Sein festes Futter aus FR-Baumwolle sorgt für viel Wärme und Komfort.
  • Hoch atmungsaktiv, wasser- und winddicht, hohe Reißfestigkeit
  • Gerader Kragen
  • Verdeckter Reißverschluss vorne, Reißverschluss im hinteren Futter zum Platzieren von Logos
  • Zwei aufgesetzte Taschen mit Patte, eine Innentasche (im Futter), Schlaufe für Gasdetektor
  • Elastische Bündchen, Kordelzug im Saum
  • Abnehmbare Ärmel und versiegelte Nähte
  • Flammhemmendes Reflexband (50 mm)
Der Stoff an der Außenseite ist wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung Innen.
Oregon kann auch in eine Thermoweste verwandelt werden, da die Ärmel abnehmbar sind. Dank Sioens I.LS. System kann es mit verschiedenen Parkas kombiniert werden.
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 250 g/m²
Zertifizierungen: EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A/B2/C1; mit Ärmeln), EN 14116 (innerer Index 3; äußerer Index 1), EN 1149-5, EN 471 (3-2 mit Ärmeln, 2-2 ohne Ärmel), EN 14058 (23XXX)