Warnschutz-Steppweste, Arras 1148
Lieferant: SIOEN
1148/FC1/1XL 1148/FC1/2XL 1148/FC1/3XL 1148/FC1/L 1148/FC1/M 1148/FC1/S 1148/FY1/1XL 1148/FY1/2XL 1148/FY1/3XL 1148/FY1/L 1148/FY1/M 1148/FY1/S
SIOE1148/FC1/1XLEA 93.3 EUR
SIOE1148/FC1/1XL SIOE1148/FC1/2XL SIOE1148/FC1/3XL SIOE1148/FC1/L SIOE1148/FC1/M SIOE1148/FC1/S SIOE1148/FY1/1XL SIOE1148/FY1/2XL SIOE1148/FY1/3XL SIOE1148/FY1/L SIOE1148/FY1/M SIOE1148/FY1/S
Warnschutz-Steppweste, Arras 1148
Arbeitskleidung
Wind- und wasserdichte Thermoweste aus Flexothane® Classic: 100% Polyamid-Strick mit PU-Beschichtung. Mit nicht herausnehmbarem, gestepptem Futter
  • Gerader Kragen, Reißverschluss
  • Zwei Innentaschen
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 180 g/m²
Zertifizierungen: EN ISO 20471 (Klasse 2), EN 14058 (Klasse 33XXX), EN ISO 13688