Kopfteile für Atemschutzsystem Versaflo™, M-400 Serie
Lieferant: 3M
M407 M406
111-2209EA 891 EUR
111-2209 111-2208
Kopfteile für Atemschutzsystem Versaflo™, M-400 Serie
Atemschutzmasken Atemschutz-Systeme
Versaflo™ Helme der M-400 Serie mit Schulterabdeckung bieten Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für Atmung, Kopf, Augen und Gesicht.
  • Leichtes Gewicht, kompakt und ausbalanciert
  • Mit integrierter zusätzlicher Bedeckung für Nacken und Schultern
  • Beschichtete Scheiben sorgen für zusätzliche Chemikalienbeständigkeit und Kratzfestigkeit
  • Ersatzteile und Zubehör sind schnell und einfach auszutauschen
  • M-407: Mit Schulterabdeckung aus flammbeständigem Nomex® für Anwendungen mit heißen Partikeln
Zertifizierungen: EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166 1:B:3, EN 397