pH-Pufferlösungen, farbkodiert
Lieferant: Hach
2283549.99
2947600
2283526
2283661
2283626
2283649.99
2283436
2283461
2283426
2283449.99
2283536
2283561
HACH2283549.99EA
24.4
EUR
HACH2283549.99
705-1029
HACH2283526
HACH2283661
HACH2283626
HACH2283649.99
HACH2283436
HACH2283461
HACH2283426
HACH2283449.99
HACH2283536
HACH2283561
pH-Pufferlösungen, farbkodiert
Puffer
pH-Puffer
Zur Kalibrierung von pH-Messgeräten.
- Farbkodiert für einfache Identifizierung
- Genauigkeit (pH): ± 0,02 bei 25 °C
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.