Trübungsstandards, Stablcal®
Lieferant: Hach
2660149
2659749
2659753
2659849
2659842
2659949
2660449
2660549
2660649
2698042
2697942
2697953
2659853
2659742
2660142
2660242
2660542
2660153
2723353
2660442
2660642
2659942
2660249
2723342
2896742
2896842
2896942
2897042
2746353
2805342
708-0076EA
221
EUR
708-0076
708-0083
708-0082
708-0080
708-0081
708-0078
708-0071
708-0069
708-0067
708-0065
708-0066
708-0001
708-0079
708-0084
708-0077
708-0074
708-0070
708-0075
708-0003
708-0072
708-0068
708-0086
708-0073
708-0064
708-0062
708-0061
708-0060
708-0059
708-0063
708-0085
Trübungsstandards, Stablcal®
Standards
Trübungsstandards
Die stabilisierten Formazin-Trübungsstandards Stablcal® sind echte Formazin-Verdünnungen für den Einsatz in jedem Trübungsmessgerät. Von USEPA für die Kalibrierung akzeptiert.
- Präzise, vorgemischte Formazinlösungen
- Basierend auf Formazin-Primärstandards
- Erhöhte Stabilität spart Zeit und Arbeit
- Zuverlässige Ergebnisse