Industriehandschuhe, Sahara® 100
Lieferant: KCL by Honeywell
100.10 100.7 100.8 100.9
112-2973EA 15.4 EUR
112-2973 KCHL100.7 112-2974 112-2975
Industriehandschuhe, Sahara® 100
Handschuhe
Diese flexiblen, leichten Baumwolltrikot-Handschuhe mit Strickbund verfügen an der Handinnenseite und an den Fingern über eine Nitrilbeschichtung. Sie bieten eine hohe mechanische Belastbarkeit.
  • Feuchtigkeitsabweisend
  • Gute Passform und hohe Atmungsaktivität ermöglichen langes, ermüdungsfreies Arbeiten
  • Gute Ableitfähigkeit
  • Geprüfte Oberflächenverträglichkeit für Glasbearbeitung
Ideal für Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, für Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten, Arbeiten im Baugewerbe, Montage- und Transportarbeiten und Staplerarbeiten geeignet. Außerdem können sie in der Automobilindustrie oder in der Metall- und Kunststoffverarbeitung eingesetzt werden.
Thickness: 0,8 ± 0,05 mm
Colour: White/yellow
EN 388 (3111), Cat. II; Öko-Tex standard 100 Food contact approved
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3111X), Kat. II; Öko-Tex standard 100
Zugelassen für Lebensmittelkontakt