Kälteschutzhandschuhe, IceGrip 691
Lieferant: KCL by Honeywell
691.9 691.10 691.11 691.7 691.8
112-2983EA 35.1 EUR
112-2983 112-2979 112-2980 112-2981 112-2982
Kälteschutzhandschuhe, IceGrip 691
Handschuhe
Diese PVC-Handschuhe mit Nylon-Strickbund und wärmendem Innenfutter aus Thinsulate® schützen vor Kälte bis zu −50 °C.
  • Warming lining made of Thinsulate® (40 g)
  • Good mechanical and abrasion resistance, very durable
  • Moulded surface for good grip of wet parts
  • Moisture-repellent
  • With karabiner
Sie sind ideal für den Einsatz in Kühlhäusern, beim Schiffsbau, beim Straßen- und Gerüstbau, sowie bei Montagearbeiten an Außenanlagen und bei Logistikarbeiten.
Colour: Black
EN 388 (2121), EN 511 (120); Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X), EN 511 (120); Kat. II
Zugelassen für Lebensmittelkontakt