Handschuhe, Camapur® Comfort Antistatik 624+
Lieferant: KCL by Honeywell
624.10 624.6 624.7 624.8 624.9
KCHL624.10EA 0 EUR
KCHL624.10 KCHL624.6 KCHL624.7 KCHL624.8 KCHL624.9
Handschuhe, Camapur® Comfort Antistatik 624+
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Polyamidvlies mit Kupfergarn und PU-Beschichtung an den Fingerkuppen erfüllen alle Anforderungen für die Klassifizierung als antistatische Handschuhe (ESD).
  • Extrem atmungsaktiv, gutes Feingefühl, hohe Fingerfertigkeit
  • Geraute PU-Beschichtung für eine gute Griffigkeit
  • Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
  • Waschbar
  • Größe anhand der Strickbundfarbe erkennbar
Ideal für den Einsatz bei Montagetätigkeiten, in der Elektro- und Automobilindustrie, für die Chip-Be- und Verarbeitung sowie für die Präzisionselektronik.
Thickness: 0,6 ± 0,1 mm
Colour: Grey (Wristband in different colours)
EN 1149-1/2, EN 388 (2130); Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (113XX), EN 16350:2014-07; Cat. II