Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, X-Light, 711028/711029
Lieferant: Abeba
711028/40 711028/35 711028/36 711028/37 711028/38 711028/39 711028/41 711028/42 711028/43 711028/44 711028/45 711028/46 711028/47 711028/48 711029/35 711029/36 711029/37 711029/38 711029/39 711029/40 711029/41 711029/42 711029/43 711029/44 711029/45 711029/46 711029/47 711029/48
ABEB711028/40EA 96.1 EUR
ABEB711028/40 ABEB711028/35 ABEB711028/36 ABEB711028/37 ABEB711028/38 ABEB711028/39 ABEB711028/41 ABEB711028/42 ABEB711028/43 ABEB711028/44 ABEB711028/45 ABEB711028/46 ABEB711028/47 ABEB711028/48 ABEB711029/35 ABEB711029/36 ABEB711029/37 ABEB711029/38 ABEB711029/39 ABEB711029/40 ABEB711029/41 ABEB711029/42 ABEB711029/43 ABEB711029/44 ABEB711029/45 ABEB711029/46 ABEB711029/47 ABEB711029/48
Sicherheitsschuhe, Slipper, HACCP, X-Light, 711028/711029
Schuhe und Stiefel
Antistatischer Schuh mit Obermaterial aus Mikrofaser und leichter, kraftstoffbeständiger PU-Laufsohle.
  • Feuchtigkeitsabsorbierendes Spezialinnenfutter mit Silver Point
  • Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle bietet optimalen Komfort, orthopädische Einlagen möglich
  • Sanitized® behandelt, um Gerüche und Bakterien zu reduzieren
  • Leichte, dämpfungsaktive PU-Laufsohle mit hoher Rutschhemmung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
  • Ristbereich mit Gummizug
  • Bei 30 °C waschbar
Für den Einsatz in Küchen und in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Farbe: Weiß oder schwarz
Zertifizierungen: DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; HACCP; S2, SRC