Ionenselektive Elektrode, Ammoniak (NH3), gas-selektiv, IntelliCAL™
Lieferant: Hach
ISENH318101 ISENH3181AP ISENH318103
HACHISENH318101EA 973 EUR
HACHISENH318101 HACHISENH3181AP HACHISENH318103
Ionenselektive Elektrode, Ammoniak (NH3), gas-selektiv, IntelliCAL™
Elektroden ISE-Elektroden
Diese digitale, gas-selektive Ammoniak-Kombinationselektrode mit auswechselbarem Membranmodul, wiederbefüllbaren
Außengehäuse, Temperatursensor und nachfüllbarer Flüssigelektrolyt-Füllung ist für die Verwendung im Labor gedacht.
  • Nur kompatibel mit digitalen Hach-Messgeräten (z.B. HQd Messgeräte)
  • Einfach auszutauschendes Membran-Modul und wiederbefüllbares Außengehäuse sorgen für hohe Messbeständigkeit
  • Ultimative Nachverfolgbarkeit: Speichert Zeit, Datum, Anwender, Proben ID, Kalibrierhistorie, Parameter und Seriennummer
  • Nutzer wird alamiert wenn eine Nachkalibrierung nötig ist
  • Kann zwischen Messgeräten gewechselt werden ohne eine erneute Kalibrierung oder Einstellung vornehmen zu müssen
Ideal für die Messung von Ammoniak-Konzentrationen in Abwasser und Trinkwasser sowie für generelle Untersuchungen der Wasserqualität.
Bestellinformation: Single electrode is supplied with integrated temperature sensor, 3-pack of replacement IntelliCAL™ ammonia membrane modules, electrode fill solution (50 ml), calibration certificate, and Basic User Manual. Kit contains: IntelliCAL™ electrode, Ammonia electrode storage solution (500 ml), ammonia ionic strength adjustor powder pillows (pk 100), ISENH3181 membrane modules (pk 3), nitrogen-ammonia 1,0 mg/l standard solution (500 ml), nitrogen-ammonia 10 mg/l standard solution (500 ml), nitrogen-ammonia 100 mg/l standard solution (500 ml).
Lieferumfang: Einzelne Elektrode wird mit integriertem Temperatursensor, einem 3er Pack an Ersatz-IntelliCAL™-Membran-Modulen, Elektrodenfülllösung (50 ml), Kalibrierzertifikat und Gebrauchsanleitung geliefert.
Das Kit enthält: IntelliCAL™ Elektrode, Ammoniak-Elektrodenfülllösung (500 ml), Ammoniak-Ionenstärkeregler (Pulverkissen, 100), ISENH3181 Membran-Module (3), Stickstoff-Ammoniak 1,0 mg/L Standardlösung (500 ml), Stickstoff-Ammoniak 10 mg/L Standardlösung (500 ml), Stickstoff-Ammoniak 100 mg/L Standardlösung (500 ml).