Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-518
Lieferant: Ansell
11-518/10 11-518/11 11-518/6 11-518/7 11-518/8 11-518/9
112-2729EA 207 EUR
112-2729 112-2730 112-2725 112-2726 112-2727 112-2728
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-518
Handschuhe
Diese Handschuhe aus gestricktem Spandex/Nylon/Dyneema® mit PU-Beschichtung auf der Handfläche bieten einen hohen Grad an Beweglichkeit und gutes Tastgefühl für Anwendungsbereiche mit einem Risiko für Schnittverletzungen.
  • Ultraleichtes Material und maßgeschneiderte Passform
  • Manschette mit Strickbund
  • Weiches, nahtloses Futter lässt die Hände atmen und sorgt für mehr Flexibilität und Tastgefühl an den Fingerspitzen
Ideal geeignet für die Anwendungen in der Endmontage, den Umgang mit kleinen oder ultra-feinen, scharfen Teilen, für maschinelle Bearbeitung, Verpackung, Stanzarbeiten und Drahtkonfektionierung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3X31B); Kat. II