Lumineszenz-/optischer Sensor für Gelöstsauerstoff (LDO), IntelliCAL™
Lieferant: Hach
LDO10105 LDO10101 LDO10103 LDO10110 LDO10115 LDO10130
664-0208EA 1410 EUR
664-0208 664-0206 664-0207 664-0209 664-0210 664-0211
Lumineszenz-/optischer Sensor für Gelöstsauerstoff (LDO), IntelliCAL™
Elektroden Sauerstoff-Elektroden
IntelliCAL™ LDO101 ist ein digitaler Lumineszenz-/optischer Sensor für Gelöstsauerstoff (LDO), der sich ideal für die Messung von gelöstem Sauerstoff in Abwasser, Trinkwasser und allgemeinen Wasserqualitätsanwendungen eignet.
  • Robuste digitale Sensoren können zuverlässig in den härtesten Umgebungsbedingungen messen: Edelstahlschaft, Polymer-Sensor und verstärkte, mit Metallgeflecht geschützte Kabel schützen die Elektrode bei Messungen im Freien
  • Keine zu reinigenden oder ersetzenden Membranen, keine aufzufüllende Elektrolytlösung und reduzierte Häufigkeit der Kalibrierung
  • Ultimative Rückverfolgbarkeit: Zeit- und Datumsstempel für jede Messung, Bediener- und Proben-ID, Kalibrierverlauf, Parameter und Sensor-Seriennummer werden gespeichert
  • Warnt den Benutzer, wenn eine erneute Kalibrierung erforderlich ist
  • Elektroden können zwischen Messgeräten gewechselt werden, ohne dass ein erneutes Kalibrieren oder eine erneute Eingabe der Einstellungen erforderlich ist
  • Ideal für eine Umgebung mit mehreren Benutzern und mehreren Messgeräten der HQd Serie
Die Standardausführung ist für die Verwendung im Labor vorgesehen, die robuste Ausführung für den Einsatz im Feld.