Säurebeständige Handschuhe, Camapren®
Lieferant: KCL by Honeywell
722.7 722.10 722.8 722.11 722.9 726.10 726.9 720.7 720.8 720.10 720.11 720.9 726.11 726.8
KCHL722.7EA 13.5 EUR
KCHL722.7 KCHL722.10 KCHL722.8 KCHL722.11 KCHL722.9 KCHL726.10 KCHL726.9 KCHL720.7 KCHL720.8 KCHL720.10 KCHL720.11 KCHL720.9 KCHL726.11 KCHL726.8
Säurebeständige Handschuhe, Camapren®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Polychloropren mit Baumwollvelourisierung stellen eine haltbarere Alternative zu Naturlatex-Handschuhen dar. Das Material weist eine gute chemische und mechanische Beständigkeit auf.
  • Sehr gutes Feingefühl
  • Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
  • Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
  • Anatomische Form ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
Die Handschuhe sind damit ideal für Arbeiten in Labor- und Galvanikbereichen, sowie für Anwendungen in der Chemie-, Automobil- und Getränkeindustrie.
Stärke: 0,65 mm
Farbe: Schwarz order Rot
EN 388 (1111), EN 374 (AKL); Kat. III; AQL 0,65
Zertifizierungen: 720: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Typ A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL <0,65
722: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Typ A (AKLMOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III; AQL <0,65
726: EN 388:2016 (1111X), EN ISO 374-1 Typ A (AKLMOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL <0,65