Enghalsflaschen, mit Normschliffstopfen
Lieferant: Roth Carl
H055.1 H056.1 H057.1 H060.1 H061.1 H063.1
ROTHH055.1EA 111 EUR
ROTHH055.1 ROTHH056.1 ROTHH057.1 ROTHH060.1 ROTHH061.1 ROTHH063.1
Enghalsflaschen, mit Normschliffstopfen
Flaschen Glasflaschen
Flaschen, aus Natronkalkglas, mit konischem Normschliff und Normschliffstopfen, solides Glas ( NS 14 bis NS 24) oder halb-hohl (bei NS 29 oder größer)
  • Gute chemische und physische Eigenschaften Für die Benutzung in Anwendungsgebieten ohne hohe thermische Belastung Stabil und robust Braun gefärbt für licht-sensitive Substanzen