Selbstklebende Folienversiegelung für Mikroplatten, SecureSeal ™
Lieferant: Simport Scientific
T329-3 T329-4
291-0900EA 1140 EUR
291-0900 291-0032
Selbstklebende Folienversiegelung für Mikroplatten, SecureSeal ™
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Selbstklebende Verschlussfolien reduzieren die Kontamination zwischen Proben oder zwischen Wells und/oder das Risiko von Verschütten. SecureSeal™ hat den entscheidenden Vorteil von perforierten Endlaschen und einem mehrfach geteilten Schutzträger für eine einfachere und genauere Positionierung und eine sicherere Abdichtung. Die polyesterbasierte Folie mit Acrylkleber ist inert und somit kompatibel mit nahezu allen Mikrotiterplatten-Verfahren. SecureSeal™ ist weniger als 0,001% feuchtigkeitsdurchlässig unter hoher Luftfeuchtigkeit und weniger als 0,01% sauerstoffdurchlässig.
  • Funktion gewährleistet in einem Temperaturbereich von −70...+100 °C
  • DMSO-beständig