Adapter für Peristaltikschläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-757 P-767
554-3178EA 176 EUR
554-3178 UPCHP-767
Adapter für Peristaltikschläuche, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PEEK Polymer-Adapter verbinden Peristaltikschläuche mit standardmäßigen starren oder halbstarren Schläuchen
Diese einzigartigen Adapter verbinden Peristaltikschläuche mit standardmäßigen Schläuchen mit ¹/₁₆" oder ¹/₈" AD. Dank einer speziell entwickelten Nase können die Peristaltikschläuche durch einfaches Drücken über die Nase gestülpt und anschließend mit der Klemmhülse fixiert werden. Dann können Sie Ihre ¹/₁₆"-AD-Schläuche mit den mitgelieferten flanschlosen Fittings verbinden. Zum Verbinden Ihres Peristaltikschläuche mit ¹/₈"-AD-Schläuchen ersetzen Sie einfach die mitgelieferten Fittings mit flanschlosen Fittings Ihrer Wahl. Eine beliebte Anwendung für diese Adapter ist deren Verwendung als 'Stopps' für Ihre Peristaltikpumpe. Dadurch können Sie die Menge der für Ihren Flussweg erforderlichen Peristaltikschläuche und somit Kosten reduzieren.
Lieferumfang: Lieferumfang mit P-200/P-235 flanschlosen Fittings und 3 verschiedengroßen Klemmhülsen