Adapter mit Schlaucholive, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
P-639 P-646 P-647 P-648 P-663 P-664 P-665 P-668 P-689 P-691 P-692 D-647 D-648 D-646
UPCHP-639EA 233 EUR
UPCHP-639 554-3134 554-3135 UPCHP-648 554-3144 UPCHP-664 UPCHP-665 554-3145 554-3152 UPCHP-691 554-3153 554-3066 554-3067 554-3065
Adapter mit Schlaucholive, Upchurch Scientific®
Fittings und Verbinder
PP, ETFE oder PEEK. Die Schlaucholiveneinsätze der drehbaren Schlaucholivenadapter drehen frei von der Gewindemutter, um zu verhindern, dass sich die Schläuche während der Installation verdrehen.