Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 415
Lieferant: MAPA
34415040 34415151 34415046 34415047 34415048 34415049
MAPA34415040EA 410 EUR
MAPA34415040 MAPA34415151 MAPA34415046 MAPA34415047 MAPA34415048 MAPA34415049
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Alto 415
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Neopren und Naturlatex mit texturierter Oberfläche und einem Baumwollflock-Futter eignen sich für das Farbspritzen, die industrielle Reinigung, Wartung und den Umgang mit Verbundstoffen in der Luftfahrt.
  • Gutes Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke des Handschuhs
  • Tragekomfort und Schweißabsorption durch das Baumwollflock-Futter
  • Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste, geprägte Profil
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1011X), EN ISO 374-1 Type B (KMT), EN ISO 374-5, EN 421; Kat. III