Industriehandschuhe, Titan 385//388/391
Lieferant: MAPA
34388009 34388008 34388000
MAPA34388009EA 56.2 EUR
MAPA34388009 MAPA34388008 MAPA34388000
Industriehandschuhe, Titan 385//388/391
Handschuhe
Diese Textilhandschuhe bieten eine ¾- oder eine Vollbeschichtung aus Nitril.
  • Bewegungsfreiheit: Außergewöhnlich tragefreundliches Textilfutter (Innenhand ohne reibende Nähte)
  • Hervorragende Beständigkeit gegenüber Ölen und Fetten
  • Lange Nutzungsdauer: Textilfutter und Nitrilbeschichtung von hoher Qualität
  • Die Modelle mit belüfteter Rückseite sind mit oder ohne Strickstulpen erhältlich
Ideal zur Müllsammlung, für die Forstwirtschaft, das Scheren oder Schneiden von Blechen sowie den Umgang mit dicken, nicht entgrateten Blechen (nicht scharfkantig).
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X); Kat. II