Allzweckhandschuhe, Titan 328
Lieferant: MAPA
34328020 34328028 34328029
MAPA34328020EA 41.8 EUR
MAPA34328020 MAPA34328028 MAPA34328029
Allzweckhandschuhe, Titan 328
Handschuhe
Diese Naturlatexhandschuhe mit Textilfutter bieten Flexibilität und Griffsicherheit bei gängigen mechanischen Arbeiten.
  • Hervorragend tragefreundliches Textilfutter und nahtloser Strick
  • Gute Belüftung
  • Hervorragende Griffsicherheit durch geprägte Textur
Ideal für die Sammlung von Haushaltsabfällen, Lagerhaltung und Warenannahme, den Umgang mit Ziegeln/Betonsteinen, zum Verputzen, zur Instandhaltung öffentlicher Parkanlagen und für den Umgang mit Materialien bei Straßenarbeiten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2142X), EN 407 (X2XXXX); Kat. II