Schnittschutzhandschuhe, KryTech 840
Lieferant: MAPA
34840027 34840020 34840028 34840029
MAPA34840027EA 162 EUR
MAPA34840027 MAPA34840020 MAPA34840028 MAPA34840029
Schnittschutzhandschuhe, KryTech 840
Handschuhe
Diese Naturlatexhandschuhe sind ideal für den Umgang mit schweren oder scharfkantigen Teilen in feuchten Umgebungen.
  • Maximaler Schnittschutz, gute Durchstichfestigkeit
  • Gute thermische Isolierung der Hand
  • Gute Griffigkeit für die sichere Entnahme von Teilen durch die geprägte Textur
  • Nahtloses Textilfutter aus hochstabilen Fasern
Geeignete Anwendungsbereiche umfassen: Umgang mit heißen Kunststoffteilen nach dem Einspritzen, Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung, Umgang mit Glasplatten, Anwendungen im Baugewerbe (Tischler/Schreiner), Schneiden von Holz, Aufbau von Stahlbauten und Müllverarbeitung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3X43D), EN 407 (X2XXXX); Kat. II