Schnittschutzhandschuhe, KryTech 832
Lieferant: MAPA
34832440 34832011 34832448 34832449
MAPA34832440EA 21 EUR
MAPA34832440 MAPA34832011 MAPA34832448 MAPA34832449
Schnittschutzhandschuhe, KryTech 832
Handschuhe
Diese Handschuhe für schwere Arbeiten sind im Bereich der Innenhand mit einer Lederschicht und an Daumen/Zeigefinger mit einer Verstärkung ausgestattet, was für einen guten Schutz beim Umgang mit schweren und scharfkantigen Metallteilen sowohl in trockenen als auch in leicht feuchten Umgebungen sorgt. Mit nahtlosem Textilfutter aus hochstabilen Fasern.
  • Zusätzlicher Tragekomfort aufgrund der anatomischen Passform des Handschuhs und dem flexiblen Material
  • Gute Griffigkeit für die Entnahme von Teilen in öligen Umgebungen aufgrund der Außenschicht aus Leder
  • Lange Nutzungsdauer selbst bei Arbeiten mit nicht entgratetem Material
  • Hervorragende thermische Isolierung der Hand
Ideal für die Metallbearbeitung und Schneidanwendungen
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43E), EN 407 (X1XXXX); ISO 13997: 24.3N (2477g); Kat. II