Hitzeschutzhandschuhe, TempDex 710
Lieferant: MAPA
34710021 34710027 34710039
112-5102EA 9.1 EUR
112-5102 112-5100 MAPA34710039
Hitzeschutzhandschuhe, TempDex 710
Handschuhe
Diese strukturierten Nitrilhandschuhe mit nahtloser textiler Basis bieten eine optimale Griffsicherheit und Hitzeschutz.
  • Dünner, anatomisch geformter Handschuh, der für Griffsicherheit sorgt
  • Hervorragende Abriebfestigkeit: Lange Haltbarkeit
  • Spezielle Nitril-Grip-Beschichtung für eine Arbeitserleichterung in mäßig öligen Umgebungen
  • Geprägte Oberfläche für bessere Isolierung und mehr Halt
  • Hitzebeständigkeit bis zu einer Kontakttemperatur von 125 °C
Ideal für den Umgang mit Verbundstoffen nach der Hitzeverarbeitung, die Handhabung von Formen in der Keramikindustrie, den Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen sowie für das Handling von heißen Rohrleitungen. Ebenfalls geeignet bei der Wartung von Rohrleitungen und Heizgeräten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4111X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II