Chemikalienbeständige Handschuhe, Butoflex 650 / Butoflex 651
Lieferant: MAPA
34650139 34650130 34650131 34650137 34650138 34651130
MAPA34650139EA 116 EUR
MAPA34650139 MAPA34650130 MAPA34650131 MAPA34650137 MAPA34650138 MAPA34651130
Chemikalienbeständige Handschuhe, Butoflex 650 / Butoflex 651
Handschuhe
Diese Butylhandschuhe sind ideal für den Umgang mit stark ätzenden Säuren, Ketonen, Estern und Aminderivaten. Darüber hinaus sind sie zur Behandlung und zum Entfetten von Metallen geeignet.
  • Durch die exklusive geprägte Oberfläche können rutschige Teile ohne Risiko bearbeitet werden
  • Einzigartige Flexibilität und Fingerfertigkeit
  • Außergewöhnlicher Tragekomfort durch das Textilfutter (nur Modell 650)
  • Gemäß Norm EN 16350 Standard für Schutzhandschuhe (nur Modell 651)
Mit und ohne gestrickter Textilfütterung erhältlich.
Zertifizierungen: Modell 650: EN 388:2016 (1121X), EN ISO 374-1 Typ A (ABCILMNOS); Kat. III
Model 651: EN 388:2016 (0010X), EN ISO 374-1 Typ A (ABCILMNOS); Kat. III.