Chemikalien-Schutzhandschuhe, Telsol 351
Lieferant: MAPA
34351008 34351009 34351000
MAPA34351008EA 72.8 EUR
MAPA34351008 MAPA34351009 MAPA34351000
Chemikalien-Schutzhandschuhe, Telsol 351
Handschuhe
PVC-Handschuhe mit Textilfutter aus Strick für erhöhten Tragekomfort Die Handschuhe bieten Schutz gegen mechanische und risikoarme chemische Gefahren.
  • Hervorragender Tragekomfort und gute Kältebeständigkeit durch den nahtlosen Baumwollstrick
  • Gute Öl-, Fett und Kohlenwasserstoffbeständigkeit
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmittel
  • Genarbte Oberfläche
Ideal für den Einsatz in der Pharmaindustrie sowie für Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten in feuchten Umgebungen (Wasser, Öl, Fette, Kohlenwasserstoffe).
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4121X), EN ISO 374-1 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5; Kat. III; AQL <0,65.