Chemikalien-Schutzhandschuhe, FluoTech 344
Lieferant: MAPA
34344130 34344139
112-5560EA 274 EUR
112-5560 112-5562
Chemikalien-Schutzhandschuhe, FluoTech 344
Handschuhe
Diese Fluorelastomer-Hanschuhe mit Textilfutter empfehlen sich für einen längeren Kontakt mit aromatischen Lösemitteln, schwefelbasierten Chemikalien und Aminen.
  • Aufgrund des Futters aus Baumwollstrick hervorragender Tragekomfort bei längeren Arbeiten
  • Hohe mechanische Beständigkeit und lange Haltbarkeit durch das Textilfutter
  • Bewegungsfreiheit: Handschuh mit guter Flexibilität
Ideal für den Einsatz in der Chemieindustrie, zum Entfetten und Abbeizen von Metall, zur Sanierung von Industriestandorten und petrochemischen Raffinierung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3121X), EN ISO 374-1 Type A (ACDEFGJLMN), EN ISO 374-5, EN 407 (X1XXXX); Kat. III
Bitte beachten Fluorelastomere werden nicht für einen längeren Kontakt mit Ketonen, organischen Säuren und Acetaten empfohlen.