Allzweckhandschuhe, Jersette 307
Lieferant: MAPA
34307016 34307017 34307018 34307019
MAPA34307016EA 9.5 EUR
MAPA34307016 MAPA34307017 MAPA34307018 MAPA34307019
Allzweckhandschuhe, Jersette 307
Handschuhe
Flüssigkeitsdichte Naturlatexhandschuhe mit Textilfutter für erhöhten Tragekomfort.
  • Außergewöhnlich hoherer Tragekomfort aufgrund des Textilfutters und der anatomischen Form
  • Hervorragendes Tastempfinden und gute Griffsicherheit
  • Genarbte Außenoberfläche
  • Bietet Hitzebeständigkeit
Ideal für allgemeine leichte Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten einschließlich Umgang mit Haushaltsreinigern.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2120X), EN 407 (X1XXXX); Kat. II