Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-5SilMS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
26096-2230 26096-1300 26096-1420 26096-1430 26096-1540 26096-2240 26096-2960 26096-2970 26096-3080 26096-3360
555-8658EA 944 EUR
555-8658 555-8667 555-8664 555-8661 555-8660 555-8656 555-8650 555-8649 555-8648 555-8647
Kapillarsäulen, TraceGOLD™ TG-5SilMS
Chromatographiesäulen
Diese Säulen enthalten Phenylgruppen im Polymergerüst, um die thermische Stabilität zu verbessern, das Ausbluten zu verringern und die Oxidationsanfälligkeit zu verringern.
  • Entwickelt für geringes Bluten und hervorragende Trägheit
  • Silarylenphase mit niedriger Polarität und einer Selektivität vergleichbar mit 5% Diphenyl oder 95% Dimethylpolysiloxan