Blood collecting system, S-Monovette® (Fluoride)
Lieferant: SARSTEDT
04.1903.001 04.1903 05.1073 05.1073.001 06.1665.001
SARS04.1903.001EA 95 EUR
SARS04.1903.001 SARS04.1903 SARS05.1073 SARS05.1073.001 SARS06.1665.001
Blood collecting system, S-Monovette® (Fluoride)
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Blood collecting system for the glucose determination (fluoride).