Siebeinsätze für PULVERISETTE 15
Lieferant: FRITSCH
45.1200.10 45.1210.10 45.1220.10 45.1230.10 45.1240.10 45.1250.10 45.2200.10 45.2210.10
FRIT45.1200.10EA 182 EUR
FRIT45.1200.10 FRIT45.1210.10 FRIT45.1220.10 FRIT45.1230.10 FRIT45.1240.10 FRIT45.1250.10 FRIT45.2200.10 FRIT45.2210.10
Siebeinsätze für PULVERISETTE 15
Siebe Siebe für Mühlen
Siebeinsätze bestimmen die Endfeinheit der Probe. Siebeinsätze mit Trapez- und Quadratlochung erhältlich.
Siebeinsätze mit Trapezlochung bewirken eine zusätzliche Zerkleinerung durch erhöhte Scherwirkung.
Siebeinsätze mit Quadratlochung werden zur Zerkleinerung von spröden Materialien und Materialien mittlerer Feinheit mit schmalem Kornbreitenband empfohlen.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten