Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
L12522.09
L12522.04
L12522.09EA
136
EUR
L12522.09
L12522.04
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat ≥97%
Ethyl-4-isothiocyanatobenzoat
Purity: 97%
CAS No.: 1205-06-7
Molecular Formula: C10H9NO2S
Formula Weight: 207.25
Odour: Irritating
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 123-127°/1mm
Beilstein Reference: 2213400
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00022058
Formel:
C₁₀H₉NO₂S Siedepunkt: 123…127 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 52…56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00022058 CAS-Nummer: 1205-06-7 EINECS: 214-880-0 ADR: 8,III |