Methyl-3,5-dimethylbenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Methyl 3,5-dimethylbenzoate
A12287.06
A12287.14
A12287.06EA
36.4
EUR
A12287.06
A12287.14
Methyl-3,5-dimethylbenzoat ≥98%
Methyl-3,5-dimethylbenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 25081-39-4
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 106°(224°F)
Melting Point: 31-33°
Boiling Point: 239-240°
MDL No.: MFCD00077971
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Siedepunkt: 239…240 °C Schmelzpunkt: 31…33 °C Dichte: 1.027 Flammpunkt: 106 °C (224 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077971 CAS-Nummer: 25081-39-4 |