4-Benzyl-3-thiosemicarbazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Benzylhydrazinecarbothioamide
L10920.03 L10920.06
L10920.03EA 50.6 EUR
L10920.03 L10920.06
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid ≥98%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazid
Purity: 98+% CAS No.: 13431-41-9 Molecular Formula: C8H11N3S Formula Weight: 181.26 Melting Point: 128-131° Beilstein Reference: 2096431 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025145
Formel: C₈H₁₁N₃S
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025145
CAS-Nummer: 13431-41-9
ADR: 6.1,III