3-(4-Morpholino)propylisothiocyanat 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12819.03 L12819.06
L12819.03EA 34.9 EUR
L12819.03 L12819.06
3-(4-Morpholino)propylisothiocyanat 96%
3-(4-Morpholino)propylisothiocyanat
Purity: 96% CAS No.: 32813-50-6 Molecular Formula: C8H14N2OS Formula Weight: 186.28 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5305 Boiling Point: 182-183°/13mm Beilstein Reference: 879217 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041222
Formel: C₈H₁₄N₂OS
Molekulargewicht: 186.28 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C (13 mmHg)
MDL Number: MFCD00041222
CAS-Nummer: 32813-50-6
ADR: 8 III