Histamin (freie Base), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethan-1-amine, Histamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H7125-1G H7125-25G H7125-5G
SIALH7125-1GEA 84 EUR
SIALH7125-1G SIALH7125-25G SIALH7125-5G
Histamin (freie Base), Sigma-Aldrich®
Histamin (freie Base)
Formel: C₅H₉N₃
Molekulargewicht: 111.15 g/mol
MDL Number: MFCD00005210
CAS-Nummer: 51-45-6
EINECS: 200-100-6