Kokosnussöl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C1758-100G C1758-500G
SIALC1758-100GEA 31.4 EUR
SIALC1758-100G SIALC1758-500G
Kokosnussöl, Sigma-Aldrich®
Coconut oil
MDL Number: MFCD00130817
CAS-Nummer: 8001-31-8
EINECS: 232-282-8