DL-3-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Aminobutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A44207-25G A44207-5G
SIALA44207-25GEA 362 EUR
SIALA44207-25G SIALA44207-5G
DL-3-Aminobuttersäure, Sigma-Aldrich®
DL-3-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molekulargewicht: 103.1198 g/mol
MDL Number: MFCD00008087
CAS-Nummer: 541-48-0
EINECS: 208-783-2