1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 1,3,5-Trimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 2-(1,3,5-Trimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Purity: 95%
CAS No.: 844891-04-9
Molecular Formula: C12H21BN2O2
Formula Weight: 236.12
MDL No.: MFCD06659062
Formel:
C₁₂H₂₁BN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659062 CAS-Nummer: 844891-04-9 |