2-Aminoimidazolhemisulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
M-Clarity™ quality level = MQ100
197912-2.5G
197912-10G
SIAL197912-2.5GEA
88.4
EUR
SIAL197912-2.5G
SIAL197912-10G
2-Aminoimidazolhemisulfat, Sigma-Aldrich®
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel:
C₆H₁₂N₆O₄S |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS-Nummer: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |