2-Aminoimidazolhemisulfat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
368860025
368860100
ACRO368860025EA
79.3
EUR
ACRO368860025
ACRO368860100
2-Aminoimidazolhemisulfat 98+%
2-Aminoimidazolhemisulfat
Formel:
C₆H₁₂N₆O₄S Schmelzpunkt: 270 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013162 CAS-Nummer: 1450-93-7 EINECS: 215-918-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |