Birnenförmige Kolben mit Normschliff-Glasstopfen
Lieferant: Kavalier
632426372250 632426372025
KAVA632426372250EA 787 EUR
KAVA632426372250 KAVA632426372025
Birnenförmige Kolben mit Normschliff-Glasstopfen
Kolben Spitzkolben
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Die konische Geometrie macht sie ideal für Reaktionen im kleinen Maßstab.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten