Kolben, flacher Boden mit Normschliff
Lieferant: Kavalier
632426217958 632426217250 632426217940
KAVA632426217958EA 547 EUR
KAVA632426217958 KAVA632426217250 KAVA632426217940
Kolben, flacher Boden mit Normschliff
Kolben Stehkolben
Aus Borosilikatglas hergestellt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Mit Beschriftungsfeld.