Feuchtestandards
Lieferant: ROTRONIC INSTRUMENTS
Obwohl die meisten Feuchtigkeitsfühler (rF) eine ausgezeichnete Langzeitstabilität aufweisen, wird empfohlen, ihre Kalibrierung regelmäßig zu überprüfen.
- Rückführbar nach nationalem Standard – SCS (Swiss Calibration Service) Zertifikat liegt jedem Set bei
- Ampullen enthalten ungesättigte Salzlösungen (~0,8 ml)
- Kostengünstige Kalibrierung vor Ort
- Einfache und gefahrlose Anwendung
- Zehn Jahre Lebensdauer
- Praktische Einheiten von je 5 Ampullen pro Feuchtewert
Lieferumfang: Jede Ampulle trägt eine Aufschrift mit dem Feuchtewert und einer Seriennummer.
Bitte beachten Werte und Genauigkeit (Messunsicherheitswerte) werden bei 23 °C gemessen.