Serotonin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
S21263.A1 S21263.09
S21263.A1EA 0 EUR
S21263.A1 S21263.09
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
MDL Number: MFCD00012686
CAS-Nummer: 153-98-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III