Strontiumchlorid Hexahydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
194122500 194120010
ACRO194122500EA 54.2 EUR
ACRO194122500 ACRO194120010
Strontiumchlorid Hexahydrat 99%, reinst
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 115 °C
Dichte: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %