3-Amino-2-methoxypyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Methoxypyridin-3-amine, 2-Methoxy-3-pyridylamine
SPB07839DA SPB07839EA
MAYBSPB07839DAEA 0 EUR
MAYBSPB07839DA MAYBSPB07839EA
3-Amino-2-methoxypyridin
3-Amino-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
MDL Number: MFCD00833386
CAS-Nummer: 20265-38-7